missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytochrome P450 11B2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytochrome P450 11B2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000489.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1585 |
Nombre | Cytochrome P450 11B2, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918559
|
enQuireBio™
QP5903-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938559
|
enQuireBio™
QP5903-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928559
|
enQuireBio™
QP5903-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948559
|
enQuireBio™
QP5903-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958559
|
enQuireBio™
QP5903-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968559
|
enQuireBio™
QP5903-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000489.3 | |
Cytochrome P450 11B2, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1585 | |
Research Use Only | |
CYP11B2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GTRAARAPRT VLPFEAMPQH PGNRWLRLLQ IWREQGYEHL HLEMHQTFQE LGPIFRYNLG GPRMVCVMLP EDVEKLQQVD SLHPCRMILE PWVAYRQHRG HKCGVFLLNG PEWRFNRLRL NPDVLSPKAV QRFLPMVDAV ARDFSQALKK KVLQNARGSL TLDVQPSIFH YTIEASNLAL FGERLGLVGH SPSSASLNFL HALEVMFKST VQLMFMPRSL SRWISPKVWK EHFEAWDCIF QYGDNCIQKI YQELAFNRPQ HYTGIVAELL LKAELSLEAI KANSMELTAG SVDTTAFPLL MTLFELARNP DVQQILRQES LAAAASISEH PQKATTELPL LRAALKETLR LYPVGLFLER VVSSDLVLQN YHIPAGTLVQ VFLYSLGRNA ALFPRPERYN PQRWLDIRGS GRNFHHVPFG FGMRQCLGRR LAEAEMLLLL HHVLKHFLVE TLTQEDIKMV YSFILRPGTS PLLTFRAIN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |