Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytochrome c-type heme lyase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytochrome c-type heme lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6149-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041180
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001116080.1
Cytochrome c-type heme lyase Protein
Research Use Only
HCCS
Recombinant Protein
E. coli
MGLSPSAPAV AVQASNASAS PPSGCPMHEG KMKGCPVNTE PSGPTCEKKT YSVPAHQERA YEYVECPIRG TAAENKENLD PSNLMPPPNQ TPAPDQPFAL STVREESSIP RADSEKKWVY PSEQMFWNAM LKKGWKWKDE DISQKDMYNI IRIHNQNNEQ AWKEILKWEA LHAAECPCGP SLIRFGGKAK EYSPRARIRS WMGYELPFDR HDWIINRCGT EVRYVIDYYD GGEVNKDYQF TILDVRPALD SLSAVWDRMK VAWWRWTS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3052
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol