Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytochrome b-c1 complex subunit 10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytochrome b-c1 complex subunit 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8456-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054721
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006821.1
Cytochrome b-c1 complex subunit 10 Protein
Research Use Only
UQCR/UQCR11
Recombinant Protein
E. coli
MVTRFLGPRY RELVKNWVPT AYTWGAVGAV GLVWATDWRL ILDWVPYING KFKKDN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10975
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol