Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytochrome b-245 heavy chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytochrome b-245 heavy chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5899-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928539
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Especificaciones
NP_000388.2
Cytochrome b-245 heavy chain Protein
50 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1536
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CYBB
Recombinant Protein
E. coli
ERLVRFWRSQ QKVVITKVVT HPFKTIELQM KKKGFKMEVG QYIFVKCPKV SKLEWHPFTL TSAPEEDFFS IHIRIVGDWT EGLFNACGCD KQEFQDAWKL PKIAVDGPFG TASEDVFSYE VVMLVGAGIG VTPFASILKS VWYKYCNNAT NLKLKKIYFY WLCRDTHAFE WFADLLQLLE SQMQERNNAG FLSYNIYLTG WDESQANHFA VHHDEEKDVI TGLKQKTLYG RPNWDNEFKT IASQHPNTRI GVFLCGPEAL AETLSKQSIS NSESGPRGVH FIFNKENF