Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYTL1 Protein
A cDNA sequence encoding the CYTL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 54360
Nombre CYTL1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CYTL1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15927748
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11593-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15907748
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11593-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15917748
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11593-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
54360
Research Use Only
CYTL1
Human
His
CYTL1 was filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5.
CYTL1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASTPPTCYSRMR ALSQEITRDF NLLQVSEPSE PCVRYLPRLY LDIHNYCVLD KLRDFVASPP CWKVAQVDSL KDKARKLYTI MNSFCRRDLV FLLDDCNALE YPIPVTTVLP DRQR
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.