Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cysteine and glycine-rich protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cysteine and glycine-rich protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5882-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908429
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003467.1
Cysteine and glycine-rich protein 1
Research Use Only
CSRP3
Recombinant Protein
E. coli
MPNWGGGAKC GACEKTVYHA EEIQCNGRSF HKTCFHCMAC RKALDSTTVA AHESEIYCKV CYGRRYGPKG IGYGQGAGCL STDTGEHLGL QFQQSPKPAR SVTTSNPSKF TAKFGESEKC PRCGKSVYAA EKVMGGGKPW HKTCFRCAIC GKSLESTNVT DKDGELYCKV CYAKNFGPTG IGFGGLTQQV EKKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8048
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol