Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cystathionine beta-synthase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cystathionine beta-synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
137.00€ - 2450.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000062.1
ID de gen (Entrez) 102724560
Nombre Cystathionine beta-synthase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15927629
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5768-YE-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15967629
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5768-YE-50UG
50 μg
339.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15917629
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5768-YE-100UG
100 μg
545.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15947629
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5768-YE-200UG
200 μg
870.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15957629
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5768-YE-500UG
500 μg
1500.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15937629
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5768-YE-1MG
1 mg
2450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_000062.1
Cystathionine beta-synthase Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
102724560
Research Use Only
CBS
Recombinant Protein
Yeast
MPSETPQAEV GPTGCPHRSG PHSAKGSLEK GSPEDKEAKE PLWIRPDAPS RCTWQLGRPA SESPHHHTAP AKSPKILPDI LKKIGDTPMV RINKIGKKFG LKCELLAKCE FFNAGGSVKD RISLRMIEDA ERDGTLKPGD TIIEPTSGNT GIGLALAAAV RGYRCIIVMP EKMSSEKVDV LRALGAEIVR TPTNARFDSP ESHVGVAWRL KNEIPNSHIL DQYRNASNPL AHYDTTADEI LQQCDGKLDM LVASVGTGGT ITGIARKLKE KCPGCRIIGV DPEGSILAEP EELNQTEQTT YEVEGIGYDF IPTVLDRTVV DKWFKSNDEE AFTFARMLIA QEGLLCGGSA GSTVAVAVKA AQELQEGQRC VVILPDSVRN YMTKFLSDRW MLQKGFLKEE DLTEKKPWWW HLR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.