Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYP2E1 Protein
A cDNA sequence encoding the CYP2E1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre CYP2E1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15957718
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11584-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15947718
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11584-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15937718
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11584-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
CYP2E1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CYP2E1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSWNLPPG PFPLPIIGNL FQLELKNIPK SFTRLAQRFG PVFTLYVGSQ RMVVMHGYKA VKEALLDYKD EFSGRGDLPA FHAHRDRGII FNNGPTWKDI RRFSLTTLRN YGMGKQGNES RIQREAHFLL EALRKTQGQP FDPTFLIGCA PCNVIADILF RKHFDYNDEK FLRLMYLFNE NFHLLSTPWL QLYNNFPSFL HYLPGSHRKV IKNVAEVKEY VSERVKEHHQ SLDPNCPRDL TDCLLVEMEK EKHSAERLYT MDGITVTVAD LFFAGTETTS TTLRYGLLIL MKYPEIEEKL HEEIDRVIGP SRIPAIKDRQ EMPYMDAVVH EIQRFITLVP SNLPHEATRD TIFRGYLIPK GTVVVPTLDS VLYDNQEFPD PEKFKPEHFL NENGKFKYSD YFKPFSTGKR VCAGEGLARM ELFLLLCAIL QHFNLKPLVD PKDIDLSPIH IGFGCIPPRY KLCVIPRS
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.