Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYP11A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CYP11A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5902-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908559
  • 253.00€ / 50 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_000772.2
CYP11A1 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1583
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CYP11A1
Recombinant Protein
E. coli
ISTRSPRPFN EIPSPGDNGW LNLYHFWRET GTHKVHLHHV QNFQKYGPIY REKLGNVESV YVIDPEDVAL LFKSEGPNPE RFLIPPWVAY HQYYQRPIGV LLKKSAAWKK DRVALNQEVM APEATKNFLP LLDAVSRDFV SVLHRRIKKA GSGNYSGDIS DDLFRFAFES ITNVIFGERQ GMLEEVVNPE AQRFIDAIYQ MFHTSVPMLN LPPDLFRLFR TKTWKDHVAA WDVIFSKADI YTQNFYWELR QKGSVHHDYR GILYRLLGDS KMSFEDIKAN VTEMLAGGVD TTSMTLQWHL YEMARNLKVQ DMLRAEVLAA RHQAQGDMAT MLQLVPLLKA SIKETLRLHP ISVTLQRYLV NDLVLRDYMI PAKTLVQVAI YALGREPTFF FDPENFDPTR WLSKDKNITY FRNLGFGWGV RQCLGRRIAE LEMTIFLINM LENFRVEIQH LSDVGTTFNL ILMPEKPISF TFWPFNQEAT QQ
Videos