Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin C Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 5480
Nombre Cyclophilin C Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen PPIC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15947708
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11580-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15927708
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11580-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15937708
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11580-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
5480
Research Use Only
PPIC
Human
His
Cyclophilin-C was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5.
Cyclophilin C Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASFRKRGPSVTA KVFFDVRIGD KDVGRIVIGL FGKVVPKTVE NFVALATGEK GYGYKGSKFH RVIKDFMIQG GDITTGDGTG GVSIYGETFP DENFKLKHYG IGWVSMANAG PDTNGSQFFI TLTKPTWLDG KHVVFGKVID GMTVVHSIEL QATDGHDRPL TNCSIINSGK IDVKTPFVVE IADW
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.