Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclin-K Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cyclin-K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10034-ba-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912788
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_001092872.1
Cyclin-K Protein
100 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
8812
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CCNK
Recombinant Protein
Baculovirus
MKENKENSSP SVTSANLDHT KPCWYWDKKD LAHTPSQLEG LDPATEARYR REGARFIFDV GTRLGLHYDT LATGIIYFHR FYMFHSFKQF PRYVTGACCL FLAGKVEETP KKCKDIIKTA RSLLNDVQFG QFGDDPKEEV MVLERILLQT IKFDLQVEHP YQFLLKYAKQ LKGDKNKIQK LVQMAWTFVN DSLCTTLSLQ WEPEIIAVAV MYLAGRLCKF EIQEWTSKPM YRRWWEQFVQ DVPVDVLEDI CHQILDLYSQ GKQQMPHHTP HQLQQPPSLQ PTPQVPQVQQ SQPSQSSEPS QPQQKDPQQP AQQQQPAQQP KKPSPQPSSP RQVKRAVVVS PKEENKAAEP PPPK