Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclin D1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cyclin D1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5776-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15907679
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_444284.1
Cyclin D1 Protein
Research Use Only
CCND1
Recombinant Protein
E. coli
MEHQLLCCEV ETIRRAYPDA NLLNDRVLRA MLKAEETCAP SVSYFKCVQK EVLPSMRKIV ATWMLEVCEE QKCEEEVFPL AMNYLDRFLS LEPVKKSRLQ LLGATCMFVA SKMKETIPLT AEKLCIYTDN SIRPEELLQM ELLLVNKLKW NLAAMTPHDF IEHFLSKMPE AEENKQIIRK HAQTFVALCA TDVKFISNPP SMVAAGSVVA AVQGLNLRSP NNFLSYYRLT RFLSRVIKCD PDCLRACQEQ IEALLESSLR QAQQNMDPKA AEEEEEEEEE VDLACTPTDV RDVDI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
595
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol