missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CYB5R1 Protein

A cDNA sequence encoding the CYB5R1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

Nombre CYB5R1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15917688
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11573-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15907688
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11573-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15997678
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11573-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CYB5R1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CYB5R1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLVRRSRR PQVTLLDPNE KYLLRLLDKT TVSHNTKRFR FALPTAHHTL GLPVGKHIYL STRIDGSLVI RPYTPVTSDE DQGYVDLVIK VYLKGVHPKF PEGGKMSQYL DSLKVGDVVE FRGPSGLLTY TGKGHFNIQP NKKSPPEPRV AKKLGMIAGG TGITPMLQLI RAILKVPEDP TQCFLLFANQ TEKDIILRED LEELQARYPN RFKLWFTLDH PPKDWAYSKG FVTADMIREH LPAPGDDVLV LLCGPPPMVQ LACHPNLDKL GYSQKMRFTY
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications