missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CXCL5 / ENA-78 Protein

Recombinant Protein

Marca:  enQuireBio™ QP1019-100 ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15933038

  • 495.00€ / 100 microgramos


Fecha estimada de envío
16-10-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

NP_002985.1
CXCL5 / ENA-78 Protein
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
AAVLRELRCV CLQTTQGVHP KMISNLQVFA IGPQCSKVEV VASLKNGKEI CLDPEAPFLK KVIQKILDGG NKEN
6374
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CXCL5
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Videos
Documentos