Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL5 / ENA-78 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1019-1 mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15923038
  • 3300.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_002985.1
CXCL5 / ENA-78 Protein
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
AAVLRELRCV CLQTTQGVHP KMISNLQVFA IGPQCSKVEV VASLKNGKEI CLDPEAPFLK KVIQKILDGG NKEN
6374
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CXCL5
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA