Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL5 / ENA-78 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CXCL5 / ENA-78, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8535-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002985.1
CXCL5 / ENA-78 Protein
Research Use Only
CXCL5
Recombinant Protein
E. coli
AGPAAAVLRE LRCVCLQTTQ GVHPKMISNL QVFAIGPQCS KVEVVASLKN GKEICLDPEA PFLKKVIQKI LDGG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6374
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol