missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL3 / GRO gamma Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002081.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2921 |
Nombre | CXCL3 / GRO gamma Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905869
|
enQuireBio™
QP5295-500UG |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995859
|
enQuireBio™
QP5295-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_002081.2 | |
CXCL3 / GRO gamma Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ASVVTELRCQ CLQTLQGIHL KNIQSVNVRS PGPHCAQTEV IATLKNGKKA CLNPASPMVQ KIIEKILNKG STN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
2921 | |
Research Use Only | |
CXCL3 | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |