missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CXCL12 / SDF-1 Protein

A DNA sequence encoding the Human CXCL12 / SDF-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP10216-ec-250ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15923118

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000600.1
CXCL12 / SDF-1 Protein
Research Use Only
CXCL12
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using PHA and rHuIL-2 activated human peripheral blood T-lymphocytes is in a concentration range of 20-80 ng/ml.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
6387
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
KPVSLSYRCP CRFFESHVAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNK
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales