missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CXCL1 / MGSA / NAP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP1010-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15932858

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001502.1
CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
Research Use Only
CXCL1
Recombinant Protein
E. coli
ASVATELRCQ CLQTLQGIHP KNIQSVNVKS PGPHCAQTEV IATLKNGRKA CLNPASPIVK KIIEKMLNSD KSN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2919
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales