Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CUZD1 Protein
A cDNA sequence encoding the CUZD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre CUZD1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15927678
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11570-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15907678
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11570-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15917678
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11570-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
CUZD1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CUZD1 was filtered (0.4microm) and lyophilized in phosphate buffered saline and 5% (w/v) trehalose.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
EAEGNASCTV SLGGANMAET HKAMILQLNP SENCTWTIER PENKSIRIIF SYVQLDPDGS CESENIKVFD GTSSNGPLLG QVCSKNDYVP VFESSSSTLT FQIVTDSARI QRTVFVFYYF FSPNISIPNC GGYLDTLEGS FTSPNYPKPH PELAYCVWHI QVEKDYKIKL NFKEIFLEID KQCKFDFLAI YDGPSTNSGL IGQVCGRVTP TFESSSNSLT VVLSTDYANS YRGFSASYTS IYAENINTTS LTCSSDRMRV IISKSYLEAF NSNGNNLQLK DPTCRPKLSN VVEFSVPLNG CGTIRKVEDQ SITYTNIITF SASSTSEVIT RQKQLQIIVK CEMGHNSTVE IIYITEDDVI QSQNALGKYN TSMALFESNS FEKTILESPY YVDLNQTLFV QVSLHTSDPN LVVFLDTCRA SPTSDFASPT YDLIKSGCSR DETCKVYPLF GHYGRFQFNA FKFLRSMSSV YLQCKVLICD SSDHQSRCNQ GCVSRSKRDI SSYKWKTDSI IGPIRLKRDR SASGNSGFQH ETHAEETPNQ PFNS HHHHHH HHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.