missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CTSW Protein

A cDNA sequence encoding the CTSW was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 1521
Nombre CTSW Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CTSW
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15917658
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11563-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15907658
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11563-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15997648
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11563-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

1521
Research Use Only
CTSW
Human
His
The CTSW solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
CTSW Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSIRGPLRA QDLGPQPLEL KEAFKLFQIQ FNRSYLSPEE HAHRLDIFAH NLAQAQRLQE EDLGTAEFGV TPFSDLTEEE FGQLYGYRRA AGGVPSMGRE IRSEEPEESV PFSCDWRKVA GAISPIKDQK NCNCCWAMAA AGNIETLWRI SFWDFVDVSV QELLDCGRCG DGCHGGFVWD AFITVLNNSG LASEKDYPFQ GKVRAHRCHP KKYQKVAWIQ DFIMLQNNEH RIAQYLATYG PITVTINMKP LQLYRKGVIK ATPTTCDPQL VDHSVLLVGF GSVKSEEGIW AETVSSQSQP QPPHPTPYWI LKNSWGAQWG EKGYFRLHRG SNTCGITKFP LTARVQKPDM KPRVSCPP
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications