Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTGF Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5373-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916009
  • 3772.00€ / 1 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001892.1
CTGF Protein
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Bioactivity of Human CTGF confirmed in HUVEC cell proliferation assay.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
1490
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CTGF
Recombinant Protein
E. coli
MGKKCIRTP K. ISKPIKFE LS. GCTSMKT YRA. KFCGVC TDGR. CCTPH RTTTL. PVEF KCPDGE. VMK KNMMFIK. TC ACHYNCPG. D NDIFESLYY.  RKMYGDMA
Videos