Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTGF Protein
Recombinant Protein
84.15€ - 3890.00€
Especificaciones
Nombre CTGF Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15946009 Ver documentos enQuireBio™
QP5373-5UG
5 μg 84.15€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
15926009 Ver documentos enQuireBio™
QP5373-20UG
20 μg 203.00€
20 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
15906009 Ver documentos enQuireBio™
QP5373-100UG
100 μg 515.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
15936009 Ver documentos enQuireBio™
QP5373-500UG
500 μg 2380.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
15916009 Ver documentos enQuireBio™
QP5373-1MG
1 mg 3890.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CTGF Protein
Untagged
Human
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
NP_001892.1
Recombinant Protein
E. coli
MGKKCIRTP K. ISKPIKFE LS. GCTSMKT YRA. KFCGVC TDGR. CCTPH RTTTL. PVEF KCPDGE. VMK KNMMFIK. TC ACHYNCPG. D NDIFESLYY.  RKMYGDMA
1490
CTGF