Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTF1 Protein
A cDNA sequence encoding the CTF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 1489
Nombre CTF1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CTF1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15957618
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11552-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15937618
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11552-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15947618
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11552-1MG
1 mg
7090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1489
Research Use Only
CTF1
Human
His
CTF1 was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4.
CTF1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GSSRREGSLE DPQTDSSVSL LPHLEAKIRQ THSLAHLLTK YAEQLLQEYV QLQGDPFGLPSFSPPRLPVA GLSAPAPSHA GLPVHERLRL DAAALAALPP LLDAVCRRQA ELNPRAPRLL RRLEDAARQA RALGAAVEAL LAALGAANRG PRAEPPAATA SAASATGVFP AKVLGLRVCG LYREWLSRTE GDLGQLLPGG SA
Purity of CTF1 Human Recombinant is greater than 90% as determined by SDS-PAGE.