Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the CTBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | CTBP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15967608
|
enQuireBio™
QP11549-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15957608
|
enQuireBio™
QP11549-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15947608
|
enQuireBio™
QP11549-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CTBP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The CTBP1 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHLLNKG LPLGVRPPIM NGPLHPRPLV ALLDGRDCTV EMPILKDVAT VAFCDAQSTQ EIHEKVLNEA VGALMYHTIT LTREDLEKFK ALRIIVRIGS GFDNIDIKSA GDLGIAVCNV PAASVEETAD STLCHILNLY RRATWLHQAL REGTRVQSVE QIREVASGAA RIRGETLGII GLGRVGQAVA LRAKAFGFNV LFYDPYLSDG VERALGLQRV STLQDLLFHS DCVTLHCGLN EHNHHLINDF TVKQMRQGAF LVNTARGGLV DEKALAQALK EGRIRGAALD VHESEPFSFS QGPLKDAPNL ICTPHAAWYS EQASIEMREE AAREIRRAIT GRIPDSLKNC VNKDHLTAAT HWASMDPAVV HPELNGAAYR YPPGVVGVAP TGIPAAVEGI VPSAMSLSHG LPPVAHPPHA PSPGQTVKPE ADRDHASDQL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |