Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSTF1 Protein
A cDNA sequence encoding the CSTF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre CSTF1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15907608
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11548-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15917608
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11548-HIS-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15987598
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11548-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15997598
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11548-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15927608
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11548-HIS-EC-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
CSTF1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CSTF1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 2M urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MYRTKVGLKD RQQLYKLIIS QLLYDGYISI ANGLINEIKP QSVCAPSEQL LHLIKLGMEN DDTAVQYAIG RSDTVAPGTG IDLEFDADVQ TMSPEASEYE TCYVTSHKGP CRVATYSRDG QLIATGSADA SIKILDTERM LAKSAMPIEV MMNETAQQNM ENHPVIRTLY DHVDEVTCLA FHPTEQILAS GSRDYTLKLF DYSKPSAKRA FKYIQEAEML RSISFHPSGD FILVGTQHPT LRLYDINTFQ CFVSCNPQDQ HTDAICSVNY NSSANMYVTG SKDGCIKLWD GVSNRCITTF EKAHDGAEVC SAIFSKNSKY ILSSGKDSVA KLWEISTGRT LVRYTGAGLS GRQVHRTQAV FNHTEDYVLL PDERTISLCC WDSRTAERRN LLSLGHNNIV RCIVHSPTNP GFMTCSDDFR ARFWYRRSTT DVEHHHHHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.