Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSTA Protein
A cDNA sequence encoding the CSTA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 1475
Nombre CSTA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CSTA
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15954258
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10563-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15944258
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10563-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15934258
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10563-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1475
Research Use Only
CSTA
Human
His
Cystatin-A (1 mg/ml) in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.
CSTA Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MIPGGLSEAK PATPEIQEIV DKVKPQLEEK TNETYGKLEA VQYKTQVVAG TNYYIKVRAG DNKYMHLKVF KSLPGQNEDL VLTGYQVDKN KDDELTGF
Greater than 95% as determined by reducing SDS-PAGE.