Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSNK2B Protein
A cDNA sequence encoding the CSNK2B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 1460
Nombre CSNK2B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CSNK2B
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15957558
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11534-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15937558
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11534-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15947558
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11534-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1460
Research Use Only
CSNK2B
Human
Untagged
The CSNK2B protein (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 200mM NaCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, 1uM leupeptin and 40% glycerol.
CSNK2B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MSSSEEVSWI SWFCGLRGNE FFCEVDEDYI QDKFNLTGLN EQVPHYRQAL DMILDLEPDE ELEDNPNQSD LIEQAAEMLY GLIHARYILT NRGIAQMLEK YQQGDFGYCP RVYCENQPML PIGLSDIPGE AMVKLYCPKC MDVYTPKSSR HHHTDGAYFG TGFPHMLFMV HPEYRPKRPA NQFVPRLYGF KIHPMAYQLQ LQAASNFKSP VKTIR
Greater than 95.0% as determinedAnalysis by SDS-PAGE.