Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSNK2A2 Protein
A cDNA sequence encoding the CSNK2A2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 1459 |
---|---|
Nombre | CSNK2A2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CSNK2A2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15927558
|
enQuireBio™
QP11533-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907558
|
enQuireBio™
QP11533-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917558
|
enQuireBio™
QP11533-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
1459 | |
Research Use Only | |
CSNK2A2 | |
Human | |
His | |
CSNK2A2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT. |
CSNK2A2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPGPAA GSRARVYAEV NSLRSREYWD YEAHVPSWGN QDDYQLVRKL GRGKYSEVFE AINITNNERV VVKILKPVKK KKIKREVKIL ENLRGGTNII KLIDTVKDPV SKTPALVFEY INNTDFKQLY QILTDFDIRF YMYELLKALD YCHSKGIMHR DVKPHNVMID HQQKKLRLID WGLAEFYHPA QEYNVRVASR YFKGPELLVD YQMYDYSLDM WSLGCMLASM IFRREPFFHG QDNYDQLVRI AKVLGTEELY GYLKKYHIDL DPHFNDILGQ HSRKRWENFI HSENRHLVSP EALDLLDKLL RYDHQQRLTA KEAMEHPYFY PVVKEQSQPC ADNAVLSSGL TAAR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |