Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSNK1A1 / CKI-alpha / CK1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CSNK1A1 / CKI-alpha / CK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5879-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908409
  • 253.00€ / 50 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001020276.1
CSNK1A1 / CKI-alpha / CK1 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1452
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CSNK1A1
Recombinant Protein
E. coli
ASSSGSKAEF IVGGKYKLVR KIGSGSFGDI YLAINITNGE EVAVKLESQK ARHPQLLYES KLYKILQGGV GIPHIRWYGQ EKDYNVLVMD LLGPSLEDLF NFCSRRFTMK TVLMLADQMI SRIEYVHTKN FIHRDIKPDN FLMGIGRHCN KLFLIDFGLA KKYRDNRTRQ HIPYREDKNL TGTARYASIN AHLGIEQSRR DDMESLGYVL MYFNRTSLPW QGLKAATKKQ KYEKISEKKM STPVEVLCKG FPAEFAMYLN YCRGLRFEEA PDYMYLRQLF RILFRTLNHQ YDYTFDWTML KQKAAQQAAS SSGQGQQAQT PTGKQTDKTK SNMKGF
Videos