missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CSK Protein

A cDNA sequence encoding the CSK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11530-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15917548

  • 212.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CSK Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSAIQAA WPSGTECIAK YNFHGTAEQD LPFCKGDVLT IVAVTKDPNW YKAKNKVGRE GIIPANYVQK REGVKAGTKL SLMPWFHGKI TREQAERLLY PPETGLFLVR ESTNYPGDYT LCVSCDGKVE HYRIMYHASK LSIDEEVYFE NLMQLVEHYT SDADGLCTRL IKPKVMEGTV AAQDEFYRSG WALNMKELKL LQTIGKGEFG DVMLGDYRGN KVAVKCIKND ATAQAFLAEA SVMTQLRHSN LVQLLGVIVE EKGGLYIVTE YMAKGSLVDY LRSRGRSVLG GDCLLKFSLD VCEAMEYLEG NNFVHRDLAA RNVLVSEDNV AKVSDFGLTK EASSTQDTGK LPVKWTAPEA LREKKFSTKS DVWSFGILLW EIYSFGRVPY PRIPLKDVVP RVEKGYKMDA PDGCPPAVYE VMKNCWHLDA AMRPSFLQLR EQLEHIKTHE LHL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CSK protein (0.5 mg/ml) is containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales