Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSK Protein
A cDNA sequence encoding the CSK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | CSK Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15937548
|
enQuireBio™
QP11530-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917548
|
enQuireBio™
QP11530-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927548
|
enQuireBio™
QP11530-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CSK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CSK protein (0.5 mg/ml) is containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSAIQAA WPSGTECIAK YNFHGTAEQD LPFCKGDVLT IVAVTKDPNW YKAKNKVGRE GIIPANYVQK REGVKAGTKL SLMPWFHGKI TREQAERLLY PPETGLFLVR ESTNYPGDYT LCVSCDGKVE HYRIMYHASK LSIDEEVYFE NLMQLVEHYT SDADGLCTRL IKPKVMEGTV AAQDEFYRSG WALNMKELKL LQTIGKGEFG DVMLGDYRGN KVAVKCIKND ATAQAFLAEA SVMTQLRHSN LVQLLGVIVE EKGGLYIVTE YMAKGSLVDY LRSRGRSVLG GDCLLKFSLD VCEAMEYLEG NNFVHRDLAA RNVLVSEDNV AKVSDFGLTK EASSTQDTGK LPVKWTAPEA LREKKFSTKS DVWSFGILLW EIYSFGRVPY PRIPLKDVVP RVEKGYKMDA PDGCPPAVYE VMKNCWHLDA AMRPSFLQLR EQLEHIKTHE LHL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |