Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSDC2 Protein
A cDNA sequence encoding the CSDC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre CSDC2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15957538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11528-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15937538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11528-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15947538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11528-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
CSDC2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CSDC2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSESTS PPVVPPLHSP KSPVWPTFPF HREGSRVWER GGVPPRDLPS PLPTKRTRTY SATARASAGP VFKGVCKQFS RSQGHGFITP ENGSEDIFVH VSDIEGEYVP VEGDEVTYKM CPIPPKNQKF QAVEVVLTQL APHTPHETWS GQVVGS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.