Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRYM Protein
A cDNA sequence encoding the CRYM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre CRYM Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15937528
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11524-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15917528
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11524-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15927528
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11524-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
CRYM Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CRYM was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS RVPAFLSAAE VEEHLRSSSL LIPPLETALA NFSSGPEGGV MQPVRTVVPV TKHRGYLGVM PAYSAAEDAL TTKLVTFYED RGITSVVPSH QATVLLFEPS NGTLLAVMDG NVITAKRTAA VSAIATKFLK PPSSEVLCIL GAGVQAYSHY EIFTEQFSFK EVRIWNRTKE NAEKFADTVQ GEVRVCSSVQ EAVAGADVII TVTLATEPIL FGEWVKPGAH INAVGASRPD WRELDDELMK EAVLYVDSQE AALKESGDVL LSGAEIFAEL GEVIKGVKPA HCEKTTVFKS LGMAVEDTVA AKLIYDSWSS GK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.