Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRYBB1 Protein
A cDNA sequence encoding the CRYBB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre CRYBB1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15917518
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11520-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
15907518
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11520-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
15997508
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11520-1MG
1 mg
3420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CRYBB1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CRYBB1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSQAAKASAS ATVAVNPGPD TKGKGAPPAG TSPSPGTTLA PTTVPITSAK AAELPPGNYR LVVFELENFQ GRRAEFSGEC SNLADRGFDR VRSIIVSAGP WVAFEQSNFR GEMFILEKGE YPRWNTWSSS YRSDRLMSFR PIKMDAQEHK ISLFEGANFK GNTIEIQGDD APSLWVYGFS DRVGSVKVSS GTWVGYQYPG YRGYQYLLEP GDFRHWNEWG AFQPQMQSLR RLRDKQWHLE GSFPVLATEP PKRSHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.