Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRYAA Protein
A cDNA sequence encoding the CRYAA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre | CRYAA Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15927508
|
enQuireBio™
QP11517-20UG |
20 μg |
137.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907508
|
enQuireBio™
QP11517-100UG |
100 μg |
212.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917508
|
enQuireBio™
QP11517-1MG |
1 mg |
1515.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CRYAA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The CRYAA protein contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 50mM NaCl and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDVTIQHPWF KRTLGPFYPS RLFDQFFGEG LFEYDLLPFL SSTISPYYRQ SLFRTVLDSGISEVRSDRDK FVIFLDVKHF SPEDLTVKVQ DDFVEIHGKH NERQDDHGYI SREFHRRYRLPSNVDQSALS CSLSADGMLT FCGPKIQTGL DATHAERAIP VSREEKPTSA PSS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |