Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRTAP Protein
A cDNA sequence encoding the CRTAP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 10491 |
---|---|
Nombre | CRTAP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CRTAP |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15997498
|
enQuireBio™
QP11516-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15987498
|
enQuireBio™
QP11516-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15977498
|
enQuireBio™
QP11516-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
10491 | |
Research Use Only | |
CRTAP | |
Human | |
His | |
The CRTAP solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
CRTAP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQYERYSF RSFPRDELMP LESAYRHALD KYSGEHWAES VGYLEISLRL HRLLRDSEAF CHRNCSAAPQ PEPAAGLASY PELRLFGGLL RRAHCLKRCK QGLPAFRQSQ PSREVLADFQ RREPYKFLQF AYFKANNLPK AIAAAHTFLL KHPDDEMMKR NMAYYKSLPG AEDYIKDLET KSYESLFIRA VRAYNGENWR TSITDMELAL PDFFKAFYEC LAACEGSREI KDFKDFYLSI ADHYVEVLEC KIQCEENLTP VIGGYPVEKF VATMYHYLQF AYYKLNDLKN AAPCAVSYLL FDQNDKVMQQ NLVYYQYHRD TWGLSDEHFQ PRPEAVQFFN VTTLQKELYD FAKENIMDDD EGEVVEYVDD LLELEETS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |