Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRP Protein
A cDNA sequence encoding the CRP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1300.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 1401
Nombre CRP Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CRP
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15957488
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11511-200UG
200 μg
137.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15947488
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11511-1MG
1 mg
212.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15937488
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11511-10MG
10 mg
1300.00€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1401
Research Use Only
CRP
Human
Untagged
The protein solution is in 20mM TRIS buffer pH 8.0 containing 0.28M NaCl, 0.09% NaN3 and 5mM CaCl2.
CRP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Human
MEKLLCFLVL TSLSHAFGQT DMSRKAFVFP KESDTSYVSL KAPLTKPLKA FTVCLHFYTE LSSTRGYSIF SYATKRQDNE ILIFWSKDIG YSFTVGGSEI LFEVPEVTVA PVHICTSWES ASGIVEFWVD GKPRVRKSLK KGYTVGAEAS IILGQEQDSF GGNFEGSQSL VGDIGNVNMW DFVLSPDEIN TIYLGGPFSP NVLNWRALKY EVQGEVFTKP QLWP
Greater than 96.0%.