Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRNN Protein
A cDNA sequence encoding the CRNN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | CRNN Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15927488
|
enQuireBio™
QP11510-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917488
|
enQuireBio™
QP11510-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907488
|
enQuireBio™
QP11510-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CRNN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CRNN solution contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPQLLQNING IIEAFRRYAR TEGNCTALTR GELKRLLEQE FADVIVKPHD PATVDEVLRL LDEDHTGTVE FKEFLVLVFK VAQACFKTLS ESAEGACGSQ ESGSLHSGAS QELGEGQRSG TEVGRAGKGQ HYEGSSHRQS QQGSRGQNRP GVQTQGQATG SAWVSSYDRQ AESQSQERIS PQIQLSGQTE QTQKAGEGKR NQTTEMRPER QPQTREQDRA HQTGETVTGS GTQTQAGATQ TVEQDSSHQT GRTSKQTQEA TNDQNRGTET HGQGRSQTSQ AVTGGHAQIQ AGTHTQTPTQ TVEQDSSHQT GSTSTQTQES TNGQNRGTEI HGQGRSQTSQ AVTGGHTQIQ AGSHTETVEQ DRSQTVSHGG AREQGQTQTQ PGSGQRWMQV SNPEAGETVP GGQAQTGAST EPGRQEWSST HPRRCVTEGQ GDRQPTVVGE EWVDDHSRET VILRLDQGNL HTSVSSAQGQ DAAQSEEKRG ITARELYSYL RSTKP | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |