missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRISP3 Protein
A cDNA sequence encoding the CRISP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | CRISP3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917478
|
enQuireBio™
QP11507-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15997468
|
enQuireBio™
QP11507-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907478
|
enQuireBio™
QP11507-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CRISP3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CRISP3 filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.3 mg/ml in 50mM acetate buffer pH 4, 5mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASNEDKDPAFTA LLTTQTQVQR EIVNKHNELR RAVSPPARNM LKMEWNKEAA ANAQKWANQC NYRHSNPKDR MTSLKCGENL YMSSASSSWS QAIQSWFDEY NDFDFGVGPK TPNAVVGHYT QVVWYSSYLV GCGNAYCPNQ KVLKYYYVCQ YCPAGNWANR LYVPYEQGAP CASCPDNCDD GLCTNGCKYE DLYSNCKSLK LTLTCKHQLV RDSCKASCNC SNSIY | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |