Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRISP2 Protein
A cDNA sequence encoding the CRISP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre CRISP2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15987468
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11506-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15967468
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11506-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15977468
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11506-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
CRISP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CRISP2 filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.3 mg/ml in 50mM acetate buffer, pH 4, 5mM DTT and 20%glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASKDPAFTALLT TQLQVQREIV NKHNELRKAV SPPASNMLKM EWSREVTTNA QRWANKCTLQ HSDPEDRKTS TRCGENLYMS SDPTSWSSAI QSWYDEILDF VYGVGPKSPN AVVGHYTQLV WYSTYQVGCG IAYCPNQDSL KYYYVCQYCP AGNNMNRKNT PYQQGTPCAG CPDDCDKGLC TNSCQYQDLL SNCDSLKNTA GCEHELLKEK CKATCLCENK IY
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.