Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cripto / TDGF1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cripto / TDGF1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8703-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056041
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001167607.1
Cripto / TDGF1 Protein
Research Use Only
TDGF1
Recombinant Protein
E. coli
GHQEFARPSR GYLAFRDDSI WPQEEPAIRP RSSQRVPPMG IQHSKELNRT CCLNGGTCML GSFCACPPSF YGRNCEHDVR KENCGSVPHD TWLPKKCSLC KCWHGQLRCF PQAFLPGCD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6997
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol