missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CPPED1 Protein

A cDNA sequence encoding the CPPED1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

Nombre CPPED1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15917448
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11497-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15907448
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11497-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15997438
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11497-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CPPED1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CPPED1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSAAEAG GVFHRARGRT LAAFPAEKES EWKGPFYFIL GADPQFGLIK AWSTGDCDNG GDEWEQEIRL TEQAVQAINK LNPKPKFFVL CGDLIHAMPG KPWRTEQTED LKRVLRAVDR AIPLVLVSGN HDIGNTPTAE TVEEFCRTWG DDYFSFWVGG VLFLVLNSQF YENPSKCPSL KQAQDQWLDE QLSIARQRHC QHAIVFQHIP LFLESIDEDD DYYFNLSKST RKKLADKFIH AGVKVVFSGH YHRNAGGTYQ NLDMVVSSAI GCQLGRDPHG LRVVVVTAEK IVHRYYSLDE LSEKGIEDDL MDLIKKK
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications