Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CPLX1 Protein
A cDNA sequence encoding the CPLX1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | CPLX1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15937438
|
enQuireBio™
QP11495-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15957438
|
enQuireBio™
QP11495-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15947438
|
enQuireBio™
QP11495-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CPLX1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CPLX1protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEFVMKQALG GATKDMGKML GGDEEKDPDA AKKEEERQEA LRQAEEERKA KYAKMEAERE AVRQGIRDKYGIKKKEEREA EAQAAMEANS EGSLTRPKKA IPPGCGDEVE EEDESILDTV IKYLPGPLQD MLKK | |
Greater than 90% by SDS-PAGE. |