missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CPE Protein
A cDNA sequence encoding the CPE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | CPE Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15927438
|
enQuireBio™
QP11494-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917438
|
enQuireBio™
QP11494-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907438
|
enQuireBio™
QP11494-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CPE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CPE protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLQQEDGI SFEYHRYPEL REALVSVWLQ CTAISRIYTV GRSFEGRELL VIELSDNPGV HEPGEPEFKY IGNMHGNEAV GRELLIFLAQ YLCNEYQKGN ETIVNLIHST RIHIMPSLNP DGFEKAASQP GELKDWFVGR SNAQGIDLNR NFPDLDRIVY VNEKEGGPNN HLLKNMKKIV DQNTKLAPET KAVIHWIMDI PFVLSANLHG GDLVANYPYD ETRSGSAHEY SSSPDDAIFQ SLARAYSSFN PAMSDPNRPP CRKNDDDSSF VDGTTNGGAW YSVPGGMQDF NYLSSNCFEI TVELSCEKFP PEETLKTYWE DNKNSLISYL EQIHRGVKGF VRDLQGNPIA NATISVEGID HDVTSAKDGD YWRLLIPGNY KLTASAPGYL AITKKVAVPY SPAAGVDFEL ESFSERKEEE KEELMEWWKM MSETLNF | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |