Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COX7A2L, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COX7A2L, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001305965.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9167 |
Nombre | COX7A2L, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15988249
|
enQuireBio™
QP5855-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15908259
|
enQuireBio™
QP5855-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998249
|
enQuireBio™
QP5855-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918259
|
enQuireBio™
QP5855-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928259
|
enQuireBio™
QP5855-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938259
|
enQuireBio™
QP5855-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001305965.1 | |
COX7A2L, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9167 | |
Research Use Only | |
COX7A2L | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MYYKFSGFTQ KLAGAWASEA YSPQGLKPVV STEAPPIIFA TPTKLTSDST VYDYAGKNKV PELQKFFQKA DGVPVYLKRG LPDQMLYRTT MALTVGGTIY CLIALYMASQ PKNK | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |