Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COX7A2L, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COX7A2L, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5855-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918259
  • 1049.00€ / 200 microgramos
Fecha estimada de envío
23-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001305965.1
COX7A2L, mitochondrial Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
9167
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
COX7A2L
Recombinant Protein
E. coli
MYYKFSGFTQ KLAGAWASEA YSPQGLKPVV STEAPPIIFA TPTKLTSDST VYDYAGKNKV PELQKFFQKA DGVPVYLKRG LPDQMLYRTT MALTVGGTIY CLIALYMASQ PKNK
Videos