missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Corticotropin-releasing factor receptor 1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Corticotropin-releasing factor receptor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2385.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001138618.1
ID de gen (Entrez) 104909134
Nombre Corticotropin-releasing factor receptor 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15978319
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5867-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15998319
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5867-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15988319
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5867-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15908329
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5867-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15918329
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5867-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15928329
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5867-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001138618.1
Corticotropin-releasing factor receptor 1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
104909134
Research Use Only
CRHR1
Recombinant Protein
E. coli
SLQDQHCESL SLASNISGLQ CNASVDLIGT CWPRSPAGQL VVRPCPAFFY GVRYNTTNNG YRECLANGSW AARVNYSECQ EILNEEKKSK VHYHVAVI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications