Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COPE Protein
A cDNA sequence encoding the COPE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 11316 |
---|---|
Nombre | COPE Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | COPE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15927408
|
enQuireBio™
QP11484-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917408
|
enQuireBio™
QP11484-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907408
|
enQuireBio™
QP11484-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
11316 | |
Research Use Only | |
COPE | |
Human | |
His | |
COPE protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
COPE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPPAPG PASGGSGEVD ELFDVKNAFY IGSYQQCINE AQRVKLSSPE RDVERDVFLY RAYLAQRKFG VVLDEIKPSS APELQAVRMF ADYLAHESRR DSIVAELDRE MSRSVDVTNT TFLLMAASIY LHDQNPDAAL RALHQGDSLE CTAMTVQILL KLDRLDLARK ELKRMQDLDE DATLTQLATA WVSLATGGEK LQDAYYIFQE MADKCSPTLL LLNGQAACHM AQGRWEAAEG LLQEALDKDS GYPETLVNLI VLSQHLGKPP EVTNRYLSQL KDAHRSHPFI KEYQAKENDF DRLVLQYAPS A | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |