Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Complement C4-B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Complement C4-B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6998-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056970
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001002029.3
Complement C4-B Protein
Research Use Only
C4B
Recombinant Protein
Yeast
EAPKVVEEQE SRVHYTVCIW RNGKVGLSGM AIADVTLLSG FHALRADLEK LTSLSDRYVS HFETEGPHVL LYFDSVPTSR ECVGFEAVQE VPVGLVQPAS ATLYDYYNPE RRCSVFYGAP SKSRLLATLC SAEVCQCAEG KCPRQRRALE RGLQDEDGYR MKFACYYPRV EYGFQVKVLR EDSRAAFRLF ETKITQVLHF TKDVKAAANQ MRNFLVRASC RLRLEPGKEY LIMGLDGATY DLEGHPQYLL DSNSWIEEMP SERLCRSTRQ RAACAQLNDF LQEYGTQGCQ V
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100293534
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol